Learn More
2-Cloro-N-(3-ciano-5,6-dihidro-4H-ciclopenta[b]tiofen-2-il)acetamida, 96 %, Alfa Aesar™
Código de producto. 15498705
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15498705 1 g 1 g
15408715 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15498705 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33934.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 304685-87-8
Fórmula molecular C10H9ClN2OS
Peso molecular (g/mol) 240.705
Número MDL MFCD00454946
Clave InChI IFPYPHZLEFBRSS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 3568544
Nombre IUPAC 2-cloro-N-(3-ciano-5,6-dihidro-4H-ciclopenta[b]tiofen-2-il)acetamida
SMILES C1CC2=C(C1)SC(=C2C#N)NC(=O)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-N-(3-cyano-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophen-2-yl)acetamide
Punto de fusión 201°C to 202°C
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-chloro-n-3-cyano-5,6-dihydro-4h-cyclopenta b thiophen-2-yl-acetamide, 2-chloro-n-3-cyano-5,6-dihydro-4h-cyclopenta b thiophen-2-yl acetamide, 2-chloro-n-3-cyano-4h,5h,6h-cyclopenta b thiophen-2-yl acetamide, 2-chloro-n-3-cyano-5,6-dihydro-4h-cyclopenta b thien-2-yl acetamide, acetamide, 2-chloro-n-3-cyano-5,6-dihydro-4h-cyclopenta b thien-2-yl, n-3-cyano-5,6-dihydro-4h-cyclopenta b thiophene-2-yl chloroacetamide, 2-chloro-n-3-cyano 4,5,6-trihydrocyclopenta 1,2-d thiophen-2-yl acetamide, acetamide,2-chloro-n-3-cyano-5,6-dihydro-4h-cyclopenta b thien-2-yl
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.71
Porcentaje de pureza 96%