Learn More
2-cloro-N-(3-cloro-2-metilfenil)nicotinamida, TRC
Código de producto. 30353697
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30353697 2.5 g -
30361903 250 mg 250 miligramos
30359859 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30353697 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3654802.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57841-61-9
Fórmula molecular C13 H10 Cl2 N2 O
Peso molecular (g/mol) 281.14
Sinónimo 2-Chloro-N-(3-chloro-2-methylphenyl)-3-pyridinecarboxamide
Nombre IUPAC 2-cloro-N-(3-cloro-2-metilfenil)piridina-3-carboxamida
SMILES Cc1c(Cl)cccc1NC(=O)c2cccnc2Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-N-(3-chloro-2-methylphenyl)nicotinamide
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H10Cl2N2O/c1-8-10(14)5-2-6-11(8)17-13(18)9-4-3-7-16-12(9)15/h2-7H,1H3,(H,17,18)
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.017