Learn More
2-cloro-N-(2-oxotetrahidrotiofen-3-il)acetamida, Mikromol™
Código de producto. 30050646
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30050646 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30050646 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0544.010025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-cloro-N-(2-oxotetrahidrotiofen-3-il)acetamida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-N-(2-oxotetrahydrothiophen-3-yl)acetamide
CAS 84611-22-3
Nombres de analitos o componentes 2-Chloro-N-(2-oxotetrahydrothiophen-3-yl)acetamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C6 H8 Cl N O2 S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 2-Chloro-N-(2-oxotetrahydrothiophen-3-yl)acetamide
Fórmula InChI InChI=1S/C6H8ClNO2S/c7-3-5(9)8-4-1-2-11-6(4)10/h4H,1-3H2,(H,8,9)
SMILES ClCC(=O)NC1CCSC1=O
Nombre IUPAC 2-cloro-N-(2-oxotiolan-3-il)acetamida
Peso molecular (g/mol) 193.65
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.9964 g/mol