Learn More
2-Cloro-N-[2-(dietilamino)etilo]-4-quinolinecarboxamida, TRC
Código de producto. 30008853
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008853 500 mg 500 miligramos
30008394 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30008853 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC365260500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87864-14-0
Fórmula molecular C16 H20 Cl N3 O
Peso molecular (g/mol) 305.8
Sinónimo 4-Quinolinecarboxamide, 2-chloro-N-[2-(diethylamino)ethyl]-, Cinchoninamide, 2-chloro-N-(2-diethylaminoethyl)- (6CI)
Nombre IUPAC 2-cloro-N-[2-(dietilamino)etil]quinolina-4-carboxamida
SMILES CCN(CC)CCNC(=O)c1cc(Cl)nc2ccccc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-N-[2-(diethylamino)ethyl]quinoline-4-carboxamide
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H20ClN3O/c1-3-20(4-2)10-9-18-16(21)13-11-15(17)19-14-8-6-5-7-12(13)14/h5-8,11H,3-4,9-10H2,1-2H3,(H,18,21)
Formula Weight (peso de la fórmula) 305.1295