Learn More
2-Cloro-N-(2-cloro-4-metil-3-piridinil)-3-piridinacarboxamida, Mikromol™
Descripción
2-Cloro-N-(2-cloro-4-metil-3-piridinil)-3-piridinacarboxamida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-N-(2-chloro-4-methyl-3-pyridinyl)-3-pyridinecarboxamide |
| CAS | 133627-46-0 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-Chloro-N-(2-chloro-4-methyl-3-pyridinyl)-3-pyridinecarboxamide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C12 H9 Cl2 N3 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 2-Chloro-N-(2-chloro-4-methyl-3-pyridinyl)-3-pyridinecarboxamide, 2-Chloro-N-(2-chloro-4-methyl-3-pyridyl)-3-pyridine carboxamide, Picnic |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H9Cl2N3O/c1-7-4-6-16-11(14)9(7)17-12(18)8-3-2-5-15-10(8)13/h2-6H,1H3,(H,17,18) |
| SMILES | Cc1ccnc(Cl)c1NC(=O)c2cccnc2Cl |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-N-(2-cloro-4-metilpiridin-3-il)piridina-3-carboxamida |
| Mostrar más |