Learn More
2-cloro-N-(2,6-dimetilfenil)acetamida, Mikromol™
Código de producto. 30461482
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30461482 4 x 25 mg 100 miligramos
17912106 25 mg 25 miligramos
17921156 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30461482 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0102.0300254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-cloro-N-(2,6-dimetilfenil)acetamida, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide
CAS 1131-01-7
Nombres de analitos o componentes 2-Chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H12 Cl N O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Lidocaine Hydrochloride Imp. H (EP), Lidocaine Imp. H (EP), Lidocaine USP Related Compound H, Lidocaine USP RC H, 2-Chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide, N-chloroacetyl-2,6-xylidine, Lidocaine Related Compound H, Lidocaine Hydrochloride Impurity H, Lidocaine Impurity H
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12ClNO/c1-7-4-3-5-8(2)10(7)12-9(13)6-11/h3-5H,6H2,1-2H3,(H,12,13)
Tipo de solución Neat
SMILES Cc1cccc(C)c1NC(=O)CCl
Nombre IUPAC 2-cloro-N-(2,6-dimetilfenil)acetamida
Peso molecular (g/mol) 197.66
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.0607 g/mol