Learn More
2-cloro-N-(2,6-dimetilfenil)acetamida, Mikromol™
Descripción
2-Cloro-N-(2,6-dimetilfenil)acetamida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide |
| CAS | 1131-01-7 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-Chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C10 H12 Cl N O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Lidocaine Hydrochloride Imp. H (EP), Lidocaine Imp. H (EP), Lidocaine USP Related Compound H, Lidocaine USP RC H, 2-Chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide, N-chloroacetyl-2,6-xylidine, Lidocaine Related Compound H, Lidocaine Hydrochloride Impurity H, Lidocaine Impurity H |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12ClNO/c1-7-4-3-5-8(2)10(7)12-9(13)6-11/h3-5H,6H2,1-2H3,(H,12,13) |
| SMILES | Cc1cccc(C)c1NC(=O)CCl |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-N-(2,6-dimetilfenil)acetamida |
| Mostrar más |