Learn More
2-cloro(N-2,6-dietilfenil)acetamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Chloroacetyl-2,6-diethylaniline |
| CAS | 6967-29-9 |
| Fórmula molecular | C12 H16 Cl N O |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Acetanilide, 2-chloro-2',6'-diethyl- (7CI,8CI), 2-Chloro-N-(2,6-diethylphenyl)acetamide, 2-Chloro-2',6'-diethylacetanilide, 2',6'-Diethyl-2-chloroacetanilide, 2',6'-Diethylchloroacetanilide, N-(2,6-Diethylphenyl)-2-chloroacetamide, N-(2,6-Diethylphenyl)chloroacetamide, NSC 68291, ω-Chloro-2',6'-diethylacetanilide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H16ClNO/c1-3-9-6-5-7-10(4-2)12(9)14-11(15)8-13/h5-7H,3-4,8H2,1-2H3,(H,14,15) |
| SMILES | CCc1cccc(CC)c1NC(=O)CCl |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-N-(2,6-dietilfenil)acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 225.71 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 225.092 |