Learn More
2-Cloro-N-(2,6-diclorofenil)-N-fenilacetamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-N-(2,6-dichlorophenyl)-N-phenylacetamide |
| CAS | 15308-01-7 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C14 H10 Cl3 N O |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 2-Chloro-N-(2,6-dichlorophenyl)-N-phenylacetamide, 2,2',6'-Trichloro-N-phenylacetanilide, N-(Chloroacetyl)-2,6-dichlorodiphenylamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H10Cl3NO/c15-9-13(19)18(10-5-2-1-3-6-10)14-11(16)7-4-8-12(14)17/h1-8H,9H2 |
| SMILES | ClCC(=O)N(c1ccccc1)c2c(Cl)cccc2Cl |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-N-(2,6-diclorofenil)-N-fenilacetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 314.59 |
| Mostrar más |