Learn More
2-cloro-N-(2,6-diclorofenil)-N-fenilacetamida, Mikromol™
Código de producto. 17923406
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17923406 25 mg 25 miligramos
17921136 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17923406 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0006.190025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-Cloro-N-(2,6-diclorofenil)-N-fenilacetamida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-N-(2,6-dichlorophenyl)-N-phenylacetamide
CAS 15308-01-7
Nombres de analitos o componentes 2-Chloro-N-(2,6-dichlorophenyl)-N-phenylacetamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H10 Cl3 N O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 2-Chloro-N-(2,6-dichlorophenyl)-N-phenylacetamide
Fórmula InChI InChI=1S/C14H10Cl3NO/c15-9-13(19)18(10-5-2-1-3-6-10)14-11(16)7-4-8-12(14)17/h1-8H,9H2
SMILES ClCC(=O)N(c1ccccc1)c2c(Cl)cccc2Cl
Nombre IUPAC 2-cloro-N-(2,6-diclorofenil)-N-fenilacetamida
Peso molecular (g/mol) 314.59
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.9828 g/mol