Learn More
2-Cloro-N-(2,6-dicloro-4-metoxifenil)-N-fenilacetamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-N-(2,6-dichloro-4-methoxyphenyl)-N-phenylacetamide |
| CAS | 136099-58-6 |
| Fórmula molecular | C15H12Cl3NO2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H12Cl3NO2/c1-21-11-7-12(17)15(13(18)8-11)19(14(20)9-16)10-5-3-2-4-6-10/h2-8H,9H2,1H3 |
| SMILES | COc1cc(Cl)c(N(C(=O)CCl)c2ccccc2)c(Cl)c1 |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-N-(2,6-dicloro-4-metoxifenil)-N-fenilacetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 344.62 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 342.9934 |