Learn More
2-Cloro-N-(2,3-dimetilfenil)benzamida, TRC
Código de producto. 30355107
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30355107 100 mg -
30350557 1 g -
30354727 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30355107 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC564120100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 196617-88-6
Fórmula molecular C15H14ClNO
Peso molecular (g/mol) 259.73
Sinónimo Mefenamic RC2, NSC 164235
Nombre IUPAC 2-Cloro-N-(2,3-dimetilfenil)benzamida
SMILES Cc1cccc(NC(=O)c2ccccc2Cl)c1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-N-(2,3-dimethylphenyl)benzamide
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H14ClNO/c1-10-6-5-9-14(11(10)2)17-15(18)12-7-3-4-8-13(12)16/h3-9H,1-2H3,(H,17,18)