Learn More
2-Cloro-N-(2,3-dimetilfenil)benzamida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15462668
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15462668 250 mg 250 miligramos
15452668 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15462668 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H56225.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 196617-88-6 | C15H14ClNO | 259.733 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco. Incompatible con agentes oxidantes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 196617-88-6
Fórmula molecular C15H14ClNO
Peso molecular (g/mol) 259.733
Número MDL MFCD00018254
Clave InChI OUAGJVUPQKYHDU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-n-2,3-dimethylphenyl benzamide, cambridge id 5328590, 2-chloro-2',3'-benzoxylidide, 2-chloro-n-2,3-dimethyl-phenyl-benzamide, n-2,3-dimethylphenyl 2-chlorophenyl carboxamide
PubChem CID 295079
Nombre IUPAC 2-Cloro-N-(2,3-dimetilfenil)benzamida
SMILES CC1=C(C(=CC=C1)NC(=O)C2=CC=CC=C2Cl)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-N-(2,3-dimethylphenyl)benzamide
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.74
Porcentaje de pureza 97%