Learn More
Clorhidrato de metil 2-Cloro-N-[2-(2-tienil)etil]-D-fenilglicina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15485535
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15485535 250 mg 250 miligramos
15465535 1 g 1 g
15475535 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15485535 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61936.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 141109-19-5 | C15H17Cl2NO2S | 346.27 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 141109-19-5
Fórmula molecular C15H17Cl2NO2S
Peso molecular (g/mol) 346.27
Número MDL MFCD08458449,MFCD08460122
Clave InChI ZXANKCFSGFEBQW-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo methyl 2r-2-2-chlorophenyl-2-2-thiophen-2-yl ethyl amino acetate hydrochloride
PubChem CID 24938549
SMILES Cl.COC(=O)C(NCCC1=CC=CS1)C1=CC=CC=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-N-[2-(2-thienyl)ethyl]-D-phenylglycine methyl ester hydrochloride
Nombre IUPAC clorhidrato de metil 2-(2-clorofenil)-2-{[2-(tiofen-2-il)etil]amino}acetato
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 346.27
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido