Learn More
2-Cloro-N-(1-metilpiperidin-4-il)acetamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-N-(1-methylpiperidin-4-yl)acetamide |
| CAS | 1096305-49-5 |
| Fórmula molecular | C8 H15 Cl N2 O |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 2-Chloro-N-(1-methyl-4-piperidinyl)acetamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H15ClN2O/c1-11-4-2-7(3-5-11)10-8(12)6-9/h7H,2-6H2,1H3,(H,10,12) |
| SMILES | CN1CCC(CC1)NC(=O)CCl |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-N-(1-metilpiperidin-4-il)acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 190.671 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 190.087 |