Learn More
2-Cloro-m-xileno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11493468
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11493468 500 g 500 g
11473468 25 g 25 g
11483468 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11493468 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17867.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6781-98-2 | C8H9Cl | 140.61 g/mol
It is employed as intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea como producto intermedio para el sector farmacéutico.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar con agua.
Notas
Almacenar en un recipiente cerrado herméticamente en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6781-98-2
Fórmula molecular C8H9Cl
Peso molecular (g/mol) 140.61
Número MDL MFCD00000565
Clave InChI VDXLAYAQGYCQEO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-m-xylene, 2,6-dimethylchlorobenzene, m-xylene, 2-chloro, benzene, 2-chloro-1,3-dimethyl, 2,6-dimethyl chlorobenzene, 2,6-dimethylphenyl chloride, 1-chloro-2,6-dimethylbenzene, 2,6-dimethylchlorobenzene;2-chloro-m-xylene, 2-chloro-meta-xylene, pubchem3643
PubChem CID 32885
Nombre IUPAC 2-cloro-1,3-dimetilbenceno
SMILES CC1=C(C(=CC=C1)C)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-m-xylene
Punto de fusión -36°C
Densidad 1.061
Cantidad 500 g
Índice de refracción 1.527
Beilstein 2040954
Punto de ebullición 182°C to 183°C
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.61
Porcentaje de pureza 98%