Learn More
2-cloro-m-cresol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-3-hydroxytoluene |
| CAS | 608-26-4 |
| Fórmula molecular | C7 H7 Cl O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2-Chloro-m-cresol, Phenol, 2-chloro-3-methyl-, m-Cresol, 2-chloro- (7CI,8CI), 2-Chloro-3-hydroxytoluene, 2-Chloro-3-methylphenol, 2-Chloro-m-cresol, o-Chloro-m-cresol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H7ClO/c1-5-3-2-4-6(9)7(5)8/h2-4,9H,1H3 |
| SMILES | ClC=1C(O)=CC=CC1C |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-3-metilfenol |
| Peso molecular (g/mol) | 142.583 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 142.019 |