Learn More
2-cloro-loratadina, TRC
Código de producto. 30360627
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
5 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30360627 1 mg
30349735 5 mg
30355655 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30360627 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3754701MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 165739-64-0
Fórmula molecular C22 H22 Cl2 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 417.33
Sinónimo Ethyl 4-(2,8-Dichloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ylidene)piperidine-1-carboxylate
Nombre IUPAC Etil 4-(2,8-dicloro-5,6-dihidrobenzo[1,2]ciclohepta[2,4-c]piridina-11-ilideno)piperidina-1-carboxilato
SMILES CCOC(=O)N1CCC(=C2c3ccc(Cl)cc3CCc4ccc(Cl)nc24)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 4-(2,8-Dichloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ylidene)piperidine-1-carboxylate
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H22Cl2N2O2/c1-2-28-22(27)26-11-9-14(10-12-26)20-18-7-6-17(23)13-16(18)4-3-15-5-8-19(24)25-21(15)20/h5-8,13H,2-4,9-12H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 416.1058