Learn More
2-cloro-L-fenilalanina, TRC
Código de producto. 30358261
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30358261 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30358261 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC350385100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-L-phenylalanine
CAS 103616-89-3
Fórmula molecular C9H10ClNO2
Cantidad 100 mg
Sinónimo L-2-Chlorophenylalanine, L-o-Chlorophenylalanine, o-Chloro-L-phenylalanine
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10ClNO2/c10-7-4-2-1-3-6(7)5-8(11)9(12)13/h1-4,8H,5,11H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1
SMILES N[C@@H](Cc1ccccc1Cl)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-3-(2-clorofenil)propanoico
Peso molecular (g/mol) 199.63
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.04