Learn More
Ácido 2-cloro-hippúrico, TRC
Código de producto. 30362663
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30362663 1 g 1 g
30349696 10 g 10 g
30350269 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30362663 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3665451G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16555-60-5
Fórmula molecular C9H8ClNO3
Peso molecular (g/mol) 213.62
Sinónimo (2-Chlorobenzoylamino)acetic Acid, N-(2-Chlorobenzoyl)glycine, N-(o-Chlorobenzoyl)glycine, o-Chlorobenzoylglycine, o-Chlorohippuric Acid
Nombre IUPAC Ácido acético 2-[(2-clorobenzoil)amino]acético
SMILES OC(=O)CNC(=O)c1ccccc1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro Hippuric Acid
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H8ClNO3/c10-7-4-2-1-3-6(7)9(14)11-5-8(12)13/h1-4H,5H2,(H,11,14)(H,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.0193