Learn More
Ácido 2-cloro hipúrico-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloro Hippuric Acid-d3 |
| CAS | 1794816-82-2 |
| Fórmula molecular | C9H5D3ClNO3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (2-Chlorobenzoylamino)acetic Acid-d3, N-(2-Chlorobenzoyl)glycine-d3, N-(o-Chlorobenzoyl)glycine-d3, o-Chlorobenzoylglycine-d3, o-Chlorohippuric Acid-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H8ClNO3/c10-7-4-2-1-3-6(7)9(14)11-5-8(12)13/h1-4H,5H2,(H,11,14)(H,12,13)/i3D,5D2 |
| SMILES | O=C(NC([2H])([2H])C(O)=O)C1=C([2H])C=CC=C1Cl |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[(2-cloro-6-deuteriobenzoil)amino]-2,2-dideuterioacético |
| Peso molecular (g/mol) | 216.64 |