Learn More
Ácido 2-clorofenofibrico, TRC
Código de producto. 30364477
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30364477 25 mg 25 miligramos
30353044 250 mg 250 miligramos
30364164 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30364477 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC36467525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 61024-31-5
Fórmula molecular C17H15ClO4
Peso molecular (g/mol) 318.75
Sinónimo 2-[4-(2-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoic Acid, LF 590
Nombre IUPAC 2-[4-(2-clorobenzoil)fenoxi]-2-ácido metilpropanoico
SMILES CC(C)(Oc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2Cl)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro Fenofibric Acid
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H15ClO4/c1-17(2,16(20)21)22-12-9-7-11(8-10-12)15(19)13-5-3-4-6-14(13)18/h3-10H,1-2H3,(H,20,21)
Formula Weight (peso de la fórmula) 318.0659