Learn More
Clorhidrato de 2-cloro-etanamina-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-ethanamine 1,1,2,2-d4 hydrochloride |
| CAS | 172333-26-5 |
| Fórmula molecular | C2 2H4 H2 Cl N . Cl H |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2-Chloroethan-1,1,2,2-d4-amine hydrochloride (9CI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H6ClN.ClH/c3-1-2-4;/h1-2,4H2;1H/i1D2,2D2; |
| SMILES | Cl.[2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])Cl |
| Nombre IUPAC | Clorhidrato de 2-cloro-1,1,2,2-tetradeuterioetanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 120.01 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 119.0207 |