Learn More
2-cloro-DL-fenilalanina, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-DL-phenylalanine |
| CAS | 14091-11-3 |
| Fórmula molecular | C9 H10 Cl N O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Phenylalanine, 2-chloro-, Alanine, 3-(o-chlorophenyl)-, DL- (8CI), DL-Phenylalanine, 2-chloro-, DL-2-Chlorophenylalanine, NSC 154946, NSC 233876, NSC 28185, o-Chloro-DL-phenylalanine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H10ClNO2/c10-7-4-2-1-3-6(7)5-8(11)9(12)13/h1-4,8H,5,11H2,(H,12,13) |
| SMILES | NC(Cc1ccccc1Cl)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-amino-3-(2-clorofenil)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 199.63 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 199.04 |