Learn More
2-cloro-D-fenilalanina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15463667
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15463667 250 mg 250 miligramos
11307129 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15463667 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27359.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 80126-50-7 | C9H10ClNO2 | 199.63 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80126-50-7
Fórmula molecular C9H10ClNO2
Peso molecular (g/mol) 199.63
Número MDL MFCD00077920
Clave InChI CVZZNRXMDCOHBG-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 2-chloro-d-phenylalanine, h-d-phe 2-cl-oh, d-2-chlorophenylalanine, 2r-2-amino-3-2-chlorophenyl propanoic acid, d-2-chlorophe, d-phenylalanine, 2-chloro, r-2-amino-3-2-chlorophenyl propanoic acid, pubchem11960, pubchem17991, d-2-chloro phenylalanine
PubChem CID 6951092
Nombre IUPAC 2-amino-3-(2-chlorophenyl)propanoic acid
SMILES NC(CC1=CC=CC=C1Cl)C(O)=O
Specifikationer
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-D-phenylalanine
Punto de fusión 211°C to 213°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.64
Porcentaje de pureza 98%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.