Learn More
2-Cloroadenosina, TRC
Código de producto. 30132894
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
25 g
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 g
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132894 50 mg 50 miligramos
17947634 25 g 25 g
17909924 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132894 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC36400050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 146-77-0
Fórmula molecular C10 H12 Cl N5 O4
Peso molecular (g/mol) 301.69
Sinónimo Adenosine, 2-chloro-, 2-Chloroadenosine, 2-Chloro-D-adenosine, Antibiotic AT 265B, CADO, NSC 36896
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5R)-2-(6-amino-2-cloropurina-9-il)-5-(hidroximetil)oxolano-3,4-diol
SMILES Nc1nc(Cl)nc2c1ncn2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro Adenosine
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12ClN5O4/c11-10-14-7(12)4-8(15-10)16(2-13-4)9-6(19)5(18)3(1-17)20-9/h2-3,5-6,9,17-19H,1H2,(H2,12,14,15)/t3-,5-,6-,9-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 301.0578