Learn More
2-Cloro-9-(tetrahidropiran-2-il)adenina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-9-(tetrahydropyran-2-yl)adenine |
| CAS | 77111-77-4 |
| Fórmula molecular | C10H12ClN5O |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 2-Chloro-9-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-9H-purin-6-amine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12ClN5O/c11-10-14-8(12)7-9(15-10)16(5-13-7)6-3-1-2-4-17-6/h5-6H,1-4H2,(H2,12,14,15) |
| SMILES | Nc1nc(Cl)nc2c1ncn2C3CCCCO3 |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-9-(oxan-2-il)purin-6-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 253.69 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 253.073 |