Learn More
2-Cloro-9-metil-6-(bencilamino)purina (> 90%), CTR
Código de producto. 30363168
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30363168 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30363168 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC36886025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-9-methyl-6-(benzylamino)purine
CAS 101622-53-1
Fórmula molecular C13H12ClN5
Cantidad 25 mg
Sinónimo 6-(Benzylamino)-2-chloro-9-methylpurine, 2-Chloro-6-benzylamino-9-methylpurine, 2-Chloro-9-methyl-N-(phenylmethyl)-9H-purin-6-amine
Fórmula InChI InChI=1S/C13H12ClN5/c1-19-8-16-10-11(17-13(14)18-12(10)19)15-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,7H2,1H3,(H,15,17,18)
SMILES CCc1ccc(cc1)OCC2OC2
Nombre IUPAC N-bencil-2-cloro-9-metilpurin-6-amina
Peso molecular (g/mol) 273.72