Learn More
2-Cloro-9-fluoreona, TRC
Código de producto. 30366006
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30366006 50 mg 50 miligramos
30361065 250 mg -
30361599 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30366006 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC36626350MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3096-47-7
Fórmula molecular C13 H7 Cl O
Peso molecular (g/mol) 214.65
Sinónimo 2-Chloro-9H-fluoren-9-one, 2-Chloro-9-fluorenone, 2-Chlorofluorenone, NSC 107566
Nombre IUPAC 2-clorofluoreno-9-una
SMILES Clc1ccc2c3ccccc3C(=O)c2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-9-fluorenone
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H7ClO/c14-8-5-6-10-9-3-1-2-4-11(9)13(15)12(10)7-8/h1-7H
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.0185