Learn More
2-Cloro-9-ciclohexil-N-[4-(4-morfolinil)fenil]-9H-purin-6-amina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-9-cyclohexyl-N-[4-(4-morpholinyl)phenyl]-9H-purin-6-amine |
| CAS | 737005-53-7 |
| Fórmula molecular | C21H25ClN6O |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H25ClN6O/c22-21-25-19(18-20(26-21)28(14-23-18)17-4-2-1-3-5-17)24-15-6-8-16(9-7-15)27-10-12-29-13-11-27/h6-9,14,17H,1-5,10-13H2,(H,24,25,26) |
| SMILES | C1CCC(CC1)N2C=NC3=C2N=C(N=C3NC4=CC=C(C=C4)N5CCOCC5)Cl |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-9-ciclohexil-N-(4-morfolin-4-ilfenil)purin-6-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 412.92 |