Learn More
2-Cloro-8-metaxi-dibenz[b,f][1,4]oxazepina-11(10H)-one, TRC
Código de producto. 30359712
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30359712 1 g 1 g
30350814 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30359712 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3679851G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1797131-66-8
Fórmula molecular C14H10ClNO3
Peso molecular (g/mol) 275.69
Sinónimo Dibenz[b,f][1,4]oxazepin-11(10H)-one, 2-chloro-8-methoxy- (ACI), 2-Chloro-8-methoxydibenz[b,f][1,4]oxazepin-11(10H)-one (ACI)
Nombre IUPAC 8-cloro-3-metaxi-5H-benzo[b][1,4]benzoxacepina-6-una
SMILES COc1ccc2Oc3ccc(Cl)cc3C(=O)Nc2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-8-methoxy-dibenz[b,f][1,4]oxazepin-11(10H)-one
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H10ClNO3/c1-18-9-3-5-13-11(7-9)16-14(17)10-6-8(15)2-4-12(10)19-13/h2-7H,1H3,(H,16,17)
Formula Weight (peso de la fórmula) 275.0349