Learn More
2-Cloro-8-ciclopentil-5-metil-8H-pirido[2,3-d]pirimidina-7-ona, TRC
Código de producto. 30364251
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30364251 5 g -
30354551 1 g -
30349723 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30364251 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC5856085G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1013916-37-4
Fórmula molecular C13H14ClN3O
Peso molecular (g/mol) 263.72
Sinónimo 2-Chloro-8-cyclopentyl-5-methylpyrido[2,3-d]pyrimidin-7(8H)-one, 2-Chloro-8-cyclopentyl-5-methyl-8H-pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-one
Nombre IUPAC 2-cloro-8-ciclopentilo-5-metilpiriido[2,3-d]pirimidina-7-una
SMILES CC1=CC(=O)N(C2CCCC2)c3nc(Cl)ncc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-8-cyclopentyl-5-methyl-8H-pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-one
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H14ClN3O/c1-8-6-11(18)17(9-4-2-3-5-9)12-10(8)7-15-13(14)16-12/h6-7,9H,2-5H2,1H3