Learn More
2-Cloro-8-ciclopentil-5-metil-8H-pirido[2,3-d]pirimidin-7-ona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15461096
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15461096 250 mg 250 miligramos
15441096 1 g 1 g
15451096 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15461096 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54363.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1013916-37-4 | C13H14ClN3O | 263.73 g/mol
2-Chloro-8-cyclopentyl-5-methyl-8H-pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-one is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-cloro-8-ciclopentil-5-metil-8H-pirido[2,3-d]pirimidin-7-ona se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1013916-37-4
Fórmula molecular C13H14ClN3O
Peso molecular (g/mol) 263.73
Número MDL MFCD13181207
Clave InChI BSKNQSYIDZUXQT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 44248248
Nombre IUPAC 2-chloro-8-cyclopentyl-5-methyl-7H,8H-pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-one
SMILES CC1=CC(=O)N(C2CCCC2)C2=NC(Cl)=NC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-8-cyclopentyl-5-methyl-8H-pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-one
Cantidad 250 mg
Beilstein 15642863
Sinónimo 2-chloro-8-cyclopentyl-5-methylpyrido 2,3-d pyrimidin-7 8h-one, 2-chloro-8-cyclopentyl-5-methyl-8h-pyrido 2,3-d pyrimidin-7-one, 2-chloro-8-cyclopentyl-5-methyl-7h,8h-pyrido 2,3-d pyrimidin-7-one, 2-chloro-8-cyclopentyl-5-methylpyrido 2,3-d pyrimidin-7-one, 2-chloro-8-cyclopentyl-5-methyl-8h-pyrido 2,3-d py, pyrido 2,3-d pyrimidin-7 8h-one,2-chloro-8-cyclopentyl-5-methyl, pyrido 2,3-d pyrimidin-7 8h-one, 2-chloro-8-cyclopentyl-5-methyl
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.72
Porcentaje de pureza 97%