Learn More
2-Cloro-7-metoxi-4-metilquinolina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15425437
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15425437 1 g 1 g
15435437 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15425437 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32685.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 97892-67-6
Fórmula molecular C11H10ClNO
Peso molecular (g/mol) 207.657
Número MDL MFCD00711757
Clave InChI SMJPQHMCVFWKMI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-7-methoxy-4-methyl-quinoline, enamine_005386, 2-chloranyl-7-methoxy-4-methyl-quinoline
PubChem CID 732214
Nombre IUPAC 2-cloro-7-metoxi-4-metilquinolina
SMILES CC1=CC(=NC2=C1C=CC(=C2)OC)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-7-methoxy-4-methylquinoline
Punto de fusión 111°C to 113°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.66
Porcentaje de pureza 97%