Learn More
2-cloro-7-hidroxifenotiazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-7-hydroxy Phenothiazine |
| CAS | 2002-32-6 |
| Fórmula molecular | C12H8ClNOS |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 8-Chloro-phenothiazin-3-ol, 8-Chloro-10H-phenothiazin-3-ol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H8ClNOS/c13-7-1-4-11-10(5-7)14-9-3-2-8(15)6-12(9)16-11/h1-6,14-15H |
| SMILES | Oc1ccc2Nc3cc(Cl)ccc3Sc2c1 |
| Nombre IUPAC | 8-cloro-10H-fenotiazin-3-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 249.72 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 249.0015 |