Learn More
Ácido 2-cloro-7-ciclopentil-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidina-6-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-7-cyclopentyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylic Acid |
| CAS | 1211443-58-1 |
| Fórmula molecular | C12H12ClN3O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H12ClN3O2/c13-12-14-6-7-5-9(11(17)18)16(10(7)15-12)8-3-1-2-4-8/h5-6,8H,1-4H2,(H,17,18) |
| SMILES | C1CCC(C1)N2C(=CC3=CN=C(N=C32)Cl)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-cloro-7-ciclopentil-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidina-6-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 265.7 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 265.0618 |