Learn More
2-Cloro-6-(trifluorometil)fenil, Isocianato de TRC,
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-6-(trifluoromethyl)phenyl Isocyanate |
| CAS | 16583-76-9 |
| Fórmula molecular | C8H3ClF3NO |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 1-Chloro-2-isocyanato-3-(trifluoromethyl)benzene, 2-Chloro-1-isocyanato-6-(trifluoromethyl)benzene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H3ClF3NO/c9-6-3-1-2-5(8(10,11)12)7(6)13-4-14/h1-3H |
| SMILES | FC(F)(F)c1cccc(Cl)c1N=C=O |
| Nombre IUPAC | 1-cloro-2-isocianato-3-(trifluorometil)benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 221.56 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 220.9855 |