missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cloruro de 2-cloro-6-(trifluorometil)benzoilo, 97 %, Thermo Scientific™

Código de producto. 15463857
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15463857 1 g 1 g
15473857 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15463857 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H30062.03
Solicitar formato a granel o personalizado

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.

Aplicaciones
El uso de anhídrido pentafluoropropiónico, cloruro de trifluorometilbenzoilo y cloruro de pentafluorobenzoilo produjo derivados de fluoroquitina con un 40, un 10 y un 5 % de sustitución, respectivamente. La fluoración de quitina se logró mediante una ´facil reacción homogénea de la solución de quitina con trifluoruro de dietilaminoazufre.

Solubilidad
Insoluble en agua.

Notas
Sensible a la humedad. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes, agentes reductores, bases, agua y humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 916420-44-5
Fórmula molecular C8H3Cl2F3O
Peso molecular (g/mol) 243.006
Número MDL MFCD09025361
Clave InChI ZGPUACVHATTXEX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-6-trifluoromethyl benzoyl chloride, 2-chloro-6-trifluoromethyl-benzoyl chloride, 6-chloro-2-trifluoromethyl benzoyl chloride
PubChem CID 46737493
Nombre IUPAC cloruro de 2-cloro-6-(trifluorometil)benzoilo
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)C(=O)Cl)C(F)(F)F

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Cantidad 1 g
Número UN UN3265
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.01
Porcentaje de pureza 97%
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.