Learn More
2-Cloro-6-(trifluorometil)anilina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11455367
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11455367 25 g 25 g
11445367 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11455367 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22714.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 433-94-3 | C7H5ClF3N | 195.57 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 433-94-3
Fórmula molecular C7H5ClF3N
Peso molecular (g/mol) 195.57
Número MDL MFCD00272565
Clave InChI OTRRSPQJZRCMDA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-6-trifluoromethyl aniline, 2-amino-3-chlorobenzotrifluoride, benzenamine, 2-chloro-6-trifluoromethyl, 2-chloranyl-6-trifluoromethyl aniline, pubchem2764, 2-chloro-6-trifluoromethyl benzenamine, 2-chloro-6-trifluoromethyl phenylamine, 6-chloro-2-trifluoromethyl phenylamine, 2-chloro-6-trifluoromethyl-benzenamine, 2-chloro-6-trifluoromethyl aniline 2-amino-3-chlorobenzotrifluoride
PubChem CID 2756384
Nombre IUPAC 2-cloro-6-(trifluorometil)anilina
SMILES NC1=C(Cl)C=CC=C1C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-6-(trifluoromethyl)aniline
Densidad 1.42
Punto de ebullición 39°C to 40°C (0.1 mmHg)
Cantidad 25 g
Número UN UN2810
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.57
Porcentaje de pureza 97%