Learn More
2-cloro-6-(trifluorometoxi)anilina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15466767
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15466767 250 mg 250 miligramos
15456767 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15466767 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33877.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1261673-70-4
Fórmula molecular C7H5ClF3NO
Peso molecular (g/mol) 211.568
Número MDL MFCD07779302
Clave InChI NNDFBODLWFJOSA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-6-trifluoromethoxy aniline
PubChem CID 86277618
Nombre IUPAC 2-cloro-6-(trifluorometoxi)anilina
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)N)OC(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-6-(trifluoromethoxy)aniline
Cantidad 250 mg
Forma física Líquido
Número UN UN2810
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.57
Porcentaje de pureza 97%