Learn More
2-Cloro-6-(triclorometil)piridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15422749
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15422749 1 g 1 g
15432749 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15422749 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H66418.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1929-82-4 | C6H3Cl4N | 230.90 g/mol
2-Chloro-6-(trichloromethyl)pyridine is
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-cloro-6-(triclorometil)piridina es
Solubilidad
Soluble en 10 mg/ml de etanol.
Notas
Almacenar alejada de agentes oxidantes. Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente bien sellado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1929-82-4
Fórmula molecular C6H3Cl4N
Peso molecular (g/mol) 230.90
Número MDL MFCD00072500
Clave InChI DCUJJWWUNKIJPH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-6-trichloromethyl pyridine, nitrapyrin, n-serve, pyridine, 2-chloro-6-trichloromethyl, dowco-163, n-serve nitrogen stabilizer, caswell no. 217, nitrapyrine iso-french, unii-8pce86u01w, nitrapyrin ansi:bsi:iso
PubChem CID 16004
ChEBI CHEBI:81935
Nombre IUPAC 2-cloro-6-(triclorometil)piridina
SMILES ClC1=CC=CC(=N1)C(Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-6-(trichloromethyl)pyridine
Punto de fusión 60°C to 65°C
Color Blanco
Temperatura de inflamación 100°C (212°F)
Cantidad 1 g
Número UN UN3077
Beilstein 1618997
Información de solubilidad Soluble in 10mg/ml ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.9
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Chloro-6-(trichloromethyl)pyridine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Nitrapyrin