Learn More
2-Cloro-6-fenoxibencilamina, ≥95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10702683
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10702683 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10232882 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10702683 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CD11381CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 175136-89-7
Fórmula molecular C13H12ClNO
Peso molecular (g/mol) 233.70
Número MDL MFCD00052915
Clave InChI SNTOZVXKDWQFEW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-6-phenoxybenzylamine, 2-chloro-6-phenoxyphenyl methanamine, 1-2-chloro-6-phenoxyphenyl methanamine, rarechem al bw 1398, d0x2jg, 2-chloro-6-phenoxy-benzylamine, 2-aminomethyl-3-chlorodiphenylether, 6-chloro-2-phenoxyphenyl methylamine, 2-chloro-6-phenoxybenzylamine, 95+%, benzenemethanamine,2-chloro-6-phenoxy
PubChem CID 2777206
SMILES NCC1=C(OC2=CC=CC=C2)C=CC=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-6-phenoxybenzylamine
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Nombre IUPAC (2-cloro-6-fenoxifenil)metanamina
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.7
Porcentaje de pureza 95%