Learn More
2-Cloro-6-nitrotolueno, +98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11430088
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11430088 250 g 250 g
11420088 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11430088 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23675.30
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 83-42-1
Fórmula molecular C7H6ClNO2
Peso molecular (g/mol) 171.58
Número MDL MFCD00007205
Clave InChI XCSNRORTQRKCHB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-6-nitrotoluene, 6-chloro-2-nitrotoluene, benzene, 1-chloro-2-methyl-3-nitro, toluene, 2-chloro-6-nitro, 3-chloro-2-methylnitrobenzene, caswell no. 202, unii-wez013857x, epa pesticide chemical code 019001, chloro-o-nitrotoluene, pubchem14277
PubChem CID 6740
Nombre IUPAC 1-chloro-2-methyl-3-nitrobenzene
SMILES CC1=C(Cl)C=CC=C1[N+]([O-])=O
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-6-nitrotoluene
Punto de fusión 34°C to 38°C
Punto de ebullición 238°C
Temperatura de inflamación 125°C (257°F)
Cantidad 250 g
Número UN UN3457
Beilstein 1239924
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.58
Porcentaje de pureza ≥98%