Learn More
2-Chloro-6-nitrophenol 98%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10095770 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10095770 5 g Glass bottle 5 g
1 options
Código de producto. 10095770 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 404890050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-6-nitrophenol
Nombre de nota 98%
CAS 603-86-1
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 67°C to 71°C
Color Yellow
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C6H4ClNO3
Número MDL MFCD00024233
Cantidad 5 g
Sinónimo 2-chloro-6-nitrophenol, phenol, 2-chloro-6-nitro, 6-chloro-2-nitrophenol, 2-chloro-6-nitro-phenol, pubchem4103, 2-nitro-6-chlorophenol, acmc-1aych, 2-chloro-6-nitro-pheno, 2-chlor-6-nitro-phenol, ksc494c1j
Clave InChI ICCYFVWQNFMENX-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1=C(Cl)C=CC=C1[N+]([O-])=O
Nombre IUPAC 2-cloro-6-nitrofenol
Peso molecular (g/mol) 173.55
PubChem CID 11784
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.56
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Crystalline Powder
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Chloro-6-nitrophenol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.