Learn More
2-Cloro-6-nitrofenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11463387
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11463387 5 g 5 g
11453387 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11463387 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17172.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 603-86-1 | C6H4ClNO3 | 173.55 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 603-86-1
Fórmula molecular C6H4ClNO3
Peso molecular (g/mol) 173.55
Número MDL MFCD00024233
Clave InChI ICCYFVWQNFMENX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-6-nitrophenol, phenol, 2-chloro-6-nitro, 6-chloro-2-nitrophenol, 2-chloro-6-nitro-phenol, pubchem4103, 2-nitro-6-chlorophenol, acmc-1aych, 2-chloro-6-nitro-pheno, 2-chlor-6-nitro-phenol, ksc494c1j
PubChem CID 11784
Nombre IUPAC 2-cloro-6-nitrofenol
SMILES OC1=C(Cl)C=CC=C1[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-6-nitrophenol
Punto de fusión 69°C to 71°C
Olor Characteristic
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.56
Porcentaje de pureza 98%