Learn More
2-Cloro-6-nitrobenzonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11440623
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11440623 25 g 25 g
11430623 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11440623 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12703.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6575-07-1 | C8H6ClN | 151.59 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6575-07-1
Número MDL MFCD00007203
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-6-nitrobenzonitrile
Punto de fusión 118°C to 124°C
Fórmula molecular C7H3ClN2O2
Cantidad 25 g
Beilstein 1369781
Sinónimo 6-chloro-2-nitrobenzonitrile, 2-chloro-6-nitro-benzonitrile, 3-chloro-2-cyanonitrobenzene, benzonitrile, 2-chloro-6-nitro, 6-chloro-2-nitrobenzenecarbonitrile, acmc-20anya, pubchem4742, 7-tert-butylisophthalic acid, 2-nitro-6-chlorobenzonitrile, 2-nitro-6-chloro-benzonitrile
Clave InChI ZHLCARBDIRRRHD-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)C#N)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 2-cloro-6-nitrobenzonitrilo
Peso molecular (g/mol) 182.56
PubChem CID 81053
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.57
Porcentaje de pureza 98%