Learn More
Ácido 2-cloro-6-nitrobenzoico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11343946
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11343946 1 g 1 g
11353946 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11343946 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17059.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5344-49-0 | C7H4ClNO4 | 201.562 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5344-49-0
Fórmula molecular C7H4ClNO4
Peso molecular (g/mol) 201.562
Número MDL MFCD00100425
Clave InChI JYHOMEFOTKWQPN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-6-nitrobenzoic acid, 2-chloro-6-nitro-benzoic acid, 6-chloro-2-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 2-chloro-6-nitro, pubchem20037, 6-chloro-2-nitrobenzo, acmc-209l7b, 2-chloro-6-nitrobenzoicacid, 2-carboxy-3-chloronitrobenzene, 2-chloro-6-nitrobenzoic acid #
PubChem CID 79287
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-6-nitrobenzoic acid
Punto de fusión 161°C to 166°C
Olor Odorless
Cantidad 1 g
Beilstein 2694949
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.57
Porcentaje de pureza 99%