Learn More
2-Cloro-6-nitro-4-(trifluorometil)anilina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11489986
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11489986 5 g 5 g
11479986 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11489986 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20938.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 57729-79-0 | C7H4ClF3N2O2 | 240.566 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57729-79-0
Fórmula molecular C7H4ClF3N2O2
Peso molecular (g/mol) 240.566
Número MDL MFCD00042153
Clave InChI JLWRJMVXRUKFPA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-6-nitro-4-trifluoromethyl aniline, 4-amino-3-chloro-5-nitrobenzotrifluoride, 6-chloro-2-nitro-4-trifluoromethyl phenylamine, pubchem2811, 2-chloro-4-trifluoromethyl-6-nitroaniline, 4-amino-3-chloro-5-nitro-benzotrifluoride, 2-chloranyl-6-nitro-4-trifluoromethyl aniline, 2-chloro-6-nitro-4-trifluoromethyl-phenylamine, 2-chloro-6-nitro-4-trifluoromethyl phenylamine
PubChem CID 2734081
Nombre IUPAC 2-Cloro-6-nitro-4-(trifluorometil)anilina
SMILES C1=C(C=C(C(=C1[N+](=O)[O-])N)Cl)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-6-nitro-4-(trifluoromethyl)aniline
Punto de fusión 63°C to 67°C
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.58
Porcentaje de pureza 97%