Learn More
2-Cloro-6-[N,N-di(2-hidroxibenzil)amino]-9-isopropilpurina, TRC
Código de producto. 30353780
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30353780 100 mg 100 miligramos
30363023 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30353780 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC365330100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1076199-83-1
Fórmula molecular C22 H22 Cl N5 O2
Peso molecular (g/mol) 423.9
Nombre IUPAC 2-[[(2-cloro-9-propano-2-ilpurina-6-il)-[(2-hidroxifenil)metil]amino]metilfenol
SMILES CC(C)n1cnc2c(nc(Cl)nc12)N(Cc3ccccc3O)Cc4ccccc4O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-6-[n,n-di(2-hydroxybenzyl)amino]-9-isopropylpurine
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H22ClN5O2/c1-14(2)28-13-24-19-20(25-22(23)26-21(19)28)27(11-15-7-3-5-9-17(15)29)12-16-8-4-6-10-18(16)30/h3-10,13-14,29-30H,11-12H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 423.1462