Learn More
2-Cloro-6-morfolinopiran-4-ona (> 90%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-6-morpholinopyran-4-one |
| CAS | 119671-47-5 |
| Fórmula molecular | C9H10ClNO3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-Chloro-6-(4-morpholinyl)-4H-pyran-4-one, 2-Chloro-6-(morpholin-4-yl)-4H-pyran-4-one, 2-Chloro-6-(morpholin-4-yl)pyran-4-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H10ClNO3/c10-8-5-7(12)6-9(14-8)11-1-3-13-4-2-11/h5-6H,1-4H2 |
| SMILES | ClC1=CC(=O)C=C(O1)N2CCOCC2 |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-6-morfolin-4-ilpiran-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 215.63 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 215.0349 |
Título del producto
Hittar du en möjlighet till förbättring?